Tlačiť
4-(1-Piperidinyl)aniline
MAYBBTB05830EA MAYBBTB05830DA MAYBBTB05830.50
4-(1-Piperidinyl)aniline
4-(1-Piperidinyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Mw: 176,26 g/mol
Číslo MDL: MFCD00051688
Číslo CAS: 2359-60-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III