Tlačiť
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
H32236.06EA 61.25 EUR
H32236.06 H32236.14
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168,17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800608
Číslo CAS: 34837-84-8