Tlačiť
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Nebezpečí
H33765.MDEA 176.04 EUR
H33765.MD
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₇H₇BrF₅NS
Mw: 312,10 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201077
Číslo CAS: 1373920-91-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III