Tlačiť
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
Varování
H33477.03EA 211.64 EUR
H33477.03 H33477.MD
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)anisole
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
Mw: 206,16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18399698
Číslo CAS: 1261444-86-3