Tlačiť
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H29107.03EA 44.56 EUR
H29107.03 H29107.06
Cyclopropanesulphonyl chloride ≥97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₅ClO₂S
Mw: 140,59 g/mol
Teplota varu: 60 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,39
Teplota vzplanutia: 96 °C (205 °F)
Číslo MDL: MFCD01631933
Číslo CAS: 139631-62-2
OSN: 3265
ADR: 8,II