Tlačiť
2,2-Bis(4-chlorophenyl)ethanol
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12070000EA 81.41 EUR
EHERC12070000
2,2-Bis(4-chlorophenyl)ethanol
2,2-Bis(4-chlorophenyl)ethanol
Vzorec: C₁₄H₁₂Cl₂O
Mw: 267,15 g/mol
Číslo CAS: 2642-82-2
EINECS: 220-148-1