Chcete sa opäť prihlásiť?
Kyselina ftalová ≥99.5%
Dodávateľ: VWR Chemicals
Pozor
Vzorec: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Teplota varu: 315…317 °C (1013 hPa)
Teplota topenia: 79 °C
Hustota: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002467
Číslo CAS: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
UN: 0000
Merck Index: 12,07527
Výsledky špecifikačného testu
Assay > 99.5%
Chloride <= 0.001%
Heavy Metals (as Pb) <= 0.001%
Insoluble Matter <= 0.05%
Iron <= 0.001%
Nitrate <= 0.005%
Residue after Ignition <= 0.02%
Sulphate <= 0.005%
Water <= 0.5%
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Plastic bottle 500 g N985-500G
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo