Tlačiť
Diethylenglykol ≥99.0%, Reagent Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
0194-1LEA 194.4 EUR
0194-1L
Diethylenglykol ≥99.0%, Reagent Grade
Diethylenglykol
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Mw: 106,12 g/mol
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 123 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002882
Číslo CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/97/2297797.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Color (APHA) ≤10
Purity ≥99%
Refractive Index 1.445 – 1.450