Tlačiť
Fosforečnan draselný, anhydrous, Reagent Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
0645-100GEA 67.87 EUR
0645-100G 0645-500G
Fosforečnan draselný, anhydrous, Reagent Grade
Fosforečnan draselný
Vzorec: K₃O₄P
Mw: 212,27 g/mol
Teplota tavenia: 1340 °C
Hustota: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036295
Číslo CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.02%
Iron ≤0.003%
Purity ≥97%