Chcete sa opäť prihlásiť?
Hydroxid vápenatý
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečenstvo
Vzorec: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Teplota topenia: 550 °C
Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010901
Číslo CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Výsledky špecifikačného testu
Calcium Carbonate {CaCO3} < 15%
Calcium Hydroxide {Ca(OH)2} > 83 %
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
500 g N883-500G
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo