Chcete sa opäť prihlásiť?
Chlorid nikelnatý hexahydrát, crystals, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Nebezpečenstvo
Vzorec: NiCl₂·6H₂O
MW: 237,69 g/mol
Teplota topenia: 140 °C
Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149809
Číslo CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588
Výsledky špecifikačného testu
Assay (NiCl₂6H₂O) (by EDTA titrn) 97.0 - 103.0 %
Insoluble Matter <= 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 7.0
Sulfate (SO₄) <= 0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) <= 0.005 %
Barium (Ba) <= 0.005 %
Calcium (Ca) <= 0.005 %
Iron (Fe) <= 0.002 %
Lead (Pb) <= 0.001 %
Magnesium (Mg) <= 0.005 %
Potassium (K) <= 0.001 %
Sodium (Na) <= 0.010 %
Cobalt (Co) <= 0.002 %
Trace Impurities - Copper (Cu) <= 5 ppm
Trace Impurities - Lithium (Li) <= 1.000 ppm
Trace Impurities - Zinc (Zn) <= 50.000 ppm
Appearance (fine, colorless to pale greenish-yellow crystals)
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Plastic bottle for solids 12 kg 2768-07
Plastic bottle for solids 500 g 2768-01
Get a discount if you order 4 or more. Login in now for details.
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo