Tlačiť
3'-Methylacetanilide
CHMPBTB07214.250 MAYBBTB07214.1
3'-Methylacetanilide
3'-Methylacetanilide
Vzorec: C₉H₁₁NO
Mw: 149,19 g/mol
Teplota varu: 303 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 62…63 °C
Hustota: 1,141 g/cm³ (15 °C)
Číslo MDL: MFCD00014962
Číslo CAS: 537-92-8
EINECS: 208-678-1
Merck Index: 13,00076