Tlačiť
4'-Methylacetanilide
CHMPRH01049.250 MAYBRH01049.1
4'-Methylacetanilide
4'-Methylacetanilide
Vzorec: C₉H₁₁NO
Mw: 149,19 g/mol
Teplota varu: 307 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 145…148 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008677
Číslo CAS: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 13,00076