Tlačiť
Dichlormethan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
7316.2500EA 97.4 EUR
7316.2500
Dichlormethan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Mw: 84,93 g/mol
Teplota varu: 39,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
OSN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range 38 - 41 °C
Preservative (as Amylene) about 20 ppm
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.1 %