Tlačiť
Kyselina trifluoroctová for biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
0993-100MLEA 129.73 EUR
0993-100ML 0993-500ML
Kyselina trifluoroctová for biotechnology
Kyselina trifluoroctová
Vzorec: C₂HF₃O₂
Mw: 114,02 g/mol
Teplota varu: 71,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004169
Číslo CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
OSN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09812
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg