Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Nitrogen generators, NG range, Peak Scientific
Dodávateľ: PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
PEAK10-2111EA 0 EUR InStock
PEAK10-2111 PEAK10-1020 PEAK10-1270 PEAK10-1170 PEAK10-2110 PEAK10-2160 PEAK10-2170 PEAK10-1010 PEAK10-2270 PEAK10-1160 PEAK10-2022 PEAK10-2071 PEAK10-1060 PEAK10-1070 PEAK10-2260 PEAK10-1110 PEAK10-2070 PEAK10-2211 PEAK10-2210 PEAK10-1220 PEAK10-1120 PEAK10-1210 PEAK10-1260
Nitrogen generators, NG range, Peak Scientific
Gas Generators Nitrogen Generators
The NG range is designed specifically for use as make up and carrier gas for GC applications, which require ultra high purity nitrogen for operation.
  • Also suitable for ICP, DSC, TGA, TOD, TMA and DMA
  • Units are available with or without internal air compressors
Purity: 99,9995%
Gas outlet: 1× 1/4" BSP female
Pressure dewpoint: -70 °C
Max outlet pressure: 5,5 bar
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo