Chcete sa opäť prihlásiť?
Jednotky čerpadiel rotarus®
Dodávateľ: Hirschmann Laborgeräte
rotarus®
Rad peristaltických čerpadiel rotarus® s možnosťou výberu rôznych motorov, rôznych krycích bezpečnostných skiel a inteligentným ovládaním objemov podávania, ktorý pokrýva široké spektrum aplikačných oblastí v laboratóriu alebo priemysle.
  • Vymeniteľné hlavice čerpadiel, jednokanálový a multikanálový dizajn
  • Rýchla výmena hlavíc čerpadiel bez použitie nástrojov
  • Kalibrovateľné
  • Prevádzka pri 24 V DC, je možné aj použitie v exteriéri spolu s vhodným príslušenstvom
  • Rozhranie USB a RS232 na počítačové pripojenie
  • Prietoková rýchlosť závisí od typu použitej hlavice čerpadla
50 a 100 W motory zaručujú presnú dodávku pri rozsahu otáčok od 0,2 do 500 min⁻¹. Znamená to, že média s vysokou viskozitou je možné presne dávkovať. Konfiguračné údaje základných parametrov je tak možné kedykoľvek uložiť a načítať. Prietokové a objemové modely disponujú automatickou detekciou upchatia a monitorovaním poškodenia hadičky.
rotarus® standard: Výkonný základný model s ovládacím panelom na kryte. Rýchlosť možno naprogramovať priamo na jednotke.
rotarus® flow: Praktické dávkovacie čerpadlo s možnosťou regulácie rýchlosti a prietoku. Obzvlášť vhodné na dávkovacie úlohy, ktoré vyžadujú určitú rýchlosť dávkovania kalibrovanú rýchlosťou prietoku. Ovládací panel na kryte so základnými funkciami (rýchlosť); externý ovládací modul s dotykovou obrazovkou TFT s ďalšími funkciami (prietoková rýchlosť). Automatická detekcia hlavice čerpadla a hadičky pomocou technológie RFID. Integrovaná detekcia upchatia a monitorovanie poškodenia.
rotarus® volume: Mimoriadne praktické čerpadlo s presným dávkovaním – špičkový model. Možnosti výberu rýchlosti, prietokovej rýchlosti, trvania dávkovania, celkového objemu a škály ďalších inteligentných funkcií. Ovládať je možné aj rôzne spôsoby čerpania s premenlivými cyklami a graduovanou rýchlosťou. Ovládací panel/modul, technológia RFID, detekcia upchatia a monitorovanie poškodenia ako v prípade modelu rotarus® flow.
rotarus® smart: Dopĺňa výber jednotiek čerpadiel rotarus® v základnom segmente. Ovládací panel na kryte umožňuje jednoduchú a rýchlu konfiguráciu najdôležitejších parametrov, pričom rýchlosť je možné naprogramovať priamo na jednotke. Kvôli malým nárokom na priestor sa ľahko integruje do existujúce laboratórneho prostredia alebo výrobného systému. K dispozícii s 30 W alebo 40 W motorom.
rotarus® fast: Špeciálne navrhnuté na kombinovanie s hlavicami piestových čerpadiel. Homogénna geometria prispôsobenia hlavice čerpadla umožňuje aj použitie všetkých hlavíc peristaltických čerpadiel zo skupiny rotarus®. Predstavuje maximálnu inteligenciu a môže sa použiť ako podávacie čerpadlo, ale aj ako dávkovacie čerpadlo. Rovnako ako v celej skupine rotarus, požadované parametre sa môžu naprogramovať mimoriadne jasným a názorným spôsobom pomocou dotykovej obrazovky TFT. Technológia RFID deteguje nainštalovanú hlavicu čerpadla a rotarus® fast sa automaticky prispôsobí príslušným parametrom bez zásahu operátora. Umožňuje to napr. automatickú aktiváciu maximálnej rýchlosti, ktorá je najvhodnejšia pre hlavicu čerpadla. Optimálna rýchlosť podávania podľa hlavice čerpadla sa preto využíva ako výsledok, zatiaľ čo súčasne sa znižuje opotrebovanie. K dispozícii s 80 W motorom.
Informace o príslušenství: Hlavice čerpadla a príslušenstvo: Skupina produktov rotarus ponúka široký výber hlavíc jedno- a multikanálových peristaltických čerpadiel, ako aj hlavice piestových čerpadiel. Technológia pripojenia je koncipovaná na rýchlu a jednoduchú manipuláciu. Hlavice čerpadiel je možné vymieňať jedným krokom bez použitia nástrojov. Všetky hlavice čerpadiel od spoločnosti Hirschmann disponujú technológiou RFID na automatickú detekciu hlavice čerpadla. Napríklad, môžete spustiť dávkovanie pedálovým spínačom a obidve ruky môžete mať voľné na prácu na laboratórnom stole. Kryt čerpadla je možné pripojiť k stojanu alebo stohovaný. Prietokové, objemové a rýchle modely rotarus® sú komplexné, ale stále sa môžu jednoducho naprogramovať prostredníctvom ovládacieho modulu.
OBJEDNAŤ
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
rotarus® standard
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
rotarus® standard 50 s bielym práškovaným krytom 1 224-0109
rotarus® standard 50i s krytom z nehrdzavejúcej ocele inox 1 224-0110
rotarus® standard 100 s bielym práškovaným krytom 1 224-0115
rotarus® standard 100i s krytom z nehrdzavejúcej ocele inox 1 224-0116
rotarus® flow
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
rotarus® flow 50 s bielym práškovaným krytom 1 224-0111
rotarus® flow 50i s krytom z nehrdzavejúcej ocele inox 1 224-0112
rotarus® flow 100 s bielym práškovaným krytom 1 224-0117
rotarus® flow 100i s krytom z nehrdzavejúcej ocele inox 1 224-0118
rotarus® volume
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
rotarus® volume 50 s bielym práškovaným krytom 1 224-0113
rotarus® volume 50i s krytom z nehrdzavejúcej ocele inox 1 224-0114
rotarus® volume 100 s bielym práškovaným krytom 1 224-0119
rotarus® volume 100i s krytom z nehrdzavejúcej ocele inox 1 224-0120
rotarus® smart
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
rotarus® smart 30 s bielym práškovaným krytom 1 HIRS9501132
rotarus® smart 40 s bielym práškovaným krytom 1 HIRS9501232
rotarus® fast
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
rotarus® fast 80 s bielym práškovaným krytom 1 HIRS9501872
rotarus® fast 80i s krytom z nehrdzavejúcej ocele inox 1 HIRS9501874
Hlavice peristaltických čerpadiel rotarus®
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Hlavica čerpadla, rotarus® PK 10-16, 1 kanál, na skúmavky s vnútorným priemerom 1,6 – 11,1 mm 1 224-0134
Hlavica čerpadla, rotarus® PK 10-24, 1 kanál, na skúmavky s vnútorným priemerom 4,8 – 9,5 mm 1 224-0135
Hlavica čerpadla, rotarus® MKF 4-8, 4 kanály, na skúmavky so zátkami 1 224-0121
Hlavica čerpadla, rotarus® MKF 8-4, 8 kanálov, na skúmavky so zátkami 1 224-0122
Hlavica čerpadla, rotarus® MKF 12-8, 12 kanálov, na skúmavky so zátkami 1 224-0123
Hlavice piestových čerpadiel rotarus®
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Hlavica piestového čerpadla, rotarus® TKF RH00 CKC-LF, max. diferenčný tlak 6,9 bar, zdvihový objem 2,5 až 25 μl, pripojenie pre prietokové porty UNF 1/4“ -28 (zásuvka) s PVDF piestom vo valcovom obale Kynar® 1 HIRS951306121
Hlavica piestového čerpadla, rotarus® TKF RH0 CKC, max. diferenčný tlak 6,9 bar, zdvihový objem 5,0 až 50 μl, pripojenie pre hadičky, vonk. priemer 6,0 – 6,4 mm s PVDF piestom vo valcovom obale Kynar® 1 HIRS951306141
Hlavica piestového čerpadla, rotarus® TKF RH0 CTC, max. diferenčný tlak 6,9 bar, zdvihový objem 5,0 až 50 μl, pripojenie pre hadičky, vonk. priemer 6,0 – 6,4 mm s ETFE piestom vo valcovom obale Tefzel® (ETFE) 1 HIRS951306143
Hlavica piestového čerpadla, rotarus® TKF RH1 CKC, max. diferenčný tlak 6,9 bar, zdvihový objem 10,0 až 100 μl, pripojenie pre hadičky, vonk. priemer 6,0 – 6,4 mm s PVDF piestom vo valcovom obale Kynar® 1 HIRS951306161
Hlavica piestového čerpadla, rotarus® TKF RH1 CTC, max. diferenčný tlak 6,9 bar, zdvihový objem 10,0 až 100 μl, pripojenie pre hadičky, vonk. priemer 6,0 – 6,4 mm s ETFE piestom vo valcovom obale Tefzel® (ETFE) 1 HIRS951306163
Hlavica piestového čerpadla, rotarus® TKF QP-Q1 CKC, max. diferenčný tlak 6,9 bar, zdvihový objem 12,8 až 320 μl, pripojenie pre hadičky, vonk. priemer 6,0 – 6,4 mm s PVDF piestom vo valcovom obale Kynar® 1 HIRS951306231
Hlavica piestového čerpadla, rotarus® TKF QP-Q1 CSC, max. diferenčný tlak 6,9 bar, zdvihový objem 12,8 až 320 μl, pripojenie pre prietokové porty 1/4“ NPT (zásuvka) s piestom z nehrdzavejúcej ocele vo valcovom obale z nehrdzavejúcej ocele 1 HIRS951306232
Hlavica piestového čerpadla, rotarus® TKF QP-Q2 CKC, max. diferenčný tlak 4,1 bar, zdvihový objem 28,8 až 720 μl, pripojenie pre hadičky, vonk. priemer 6,0 – 6,4 mm s PVDF piestom vo valcovom obale Kynar® 1 HIRS951306251
Hlavica piestového čerpadla, rotarus® TKF QP-Q2 CSC, max. diferenčný tlak 6,9 bar, zdvihový objem 28,8 až 720 μl, pripojenie pre prietokové porty 1/4“ NPT (zásuvka) s piestom z nehrdzavejúcej ocele vo valcovom obale z nehrdzavejúcej ocele 1 HIRS951306252
Hlavica piestového čerpadla, rotarus® TKF QP-Q3 CKC, max. diferenčný tlak 1,7 bar, zdvihový objem 51,2 až 1280 μl, pripojenie pre hadičky, vonk. priemer 6,0 – 6,4 mm s PVDF piestom vo valcovom obale Kynar® 1 HIRS951306271
Hlavica piestového čerpadla, rotarus® TKF QP-Q3 CSC, max. diferenčný tlak 6,9 bar, zdvihový objem 51,2 až 1280 μl, pripojenie pre prietokové porty 1/4“ NPT (zásuvka) s piestom z nehrdzavejúcej ocele vo valcovom obale z nehrdzavejúcej ocele 1 HIRS951306272
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Model rotarus® standard 50 rotarus® standard 100i rotarus® standard 100 rotarus® standard 50i rotarus® flow 100 rotarus® flow 100i rotarus® flow 50 rotarus® flow 50i rotarus® volume 100 rotarus® volume 50i rotarus® volume 50 rotarus® volume 100i rotarus® smart 40 rotarus® smart 30 rotarus® fast 80i rotarus® fast 80 PK 10-16 PK 10-24 MKF 12-8 MKF 8-4 MKF 4-8 TKF RH0 CKC TKF RH1 CTC TKF QP-Q1 CKC TKF QP-Q2 CKC TKF RH00 CKC-LF TKF QP-Q3 CSC TKF RH0 CTC TKF RH1 CKC TKF QP-Q3 CKC TKF QP-Q1 CSC TKF QP-Q2 CSC
Channels 1 – 12
Reversible +
Flow rate (ml/min) 0,0022 – 3000 0,0036 – 5400 0,0001 – 1500 0,0036 – 5400 0,0001 – 1500 0,0036 – 5400 0,0001 – 1500 0,0036 – 5400 0,0075 – 4250 0,125 – 2304 0,08 – 5,400 0,66 – 5,200 0,0001 – 27,2 0,014 – 228 0,0009 – 82,1 0,001 – 155 0,002 – 310 0,0026 – 576 0,0058 – 1,296 0,0005 – 78 0,0102 – 2,304 0,001 – 155 0,002 – 310 0,0102 – 2,304 0,0026 – 576 0,0058 – 1,296
Rozsah otáčok (min-1) 0,2 – 100 5 – 500 0,2 – 100 5 – 500 0,2 – 100 5 – 500 0,2 – 100 5 – 500 3 – 200 10 – 350 50 – 3100 0,2 – 500 0,2 – 250
IP rating IP 54 IP 65 IP 54 IP 65 IP 54 IP 65 IP 54 IP 65 IP 54 IP 65 IP 54 IP 65 IP 45 IP 65 IP 54
ŠxH×V (mm) 100 × 205 × 220 100 × 270 × 220 100 × 205 × 220 100 × 270 × 220 100 × 205 × 220 100 × 270 × 220 100 × 205 × 220 100 × 270 × 220 340 × 300 × 270
Hmotnosť (kg) 8,2 10,8 8,2 11,0 8,5 11,0 8,5 11,0 4,7 4,4 10,1 1,58 3,1 2,4 1,5 0,95 2,2 0,95 2,4 0,95 2,2 2,4
DOPLNKY
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Accessories
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Pedálový spínač rotarus® 1 224-0124
Myš rotarus® 1 224-0125
Platforma systému rotarus® 1 224-0126
Držiak ovládacieho modulu rotarus® 1 224-0127
Stohovacia pomôcka rotarus® 1 224-0128
Držiak stojana rotarus® 1 224-0129
Kazeta KFS rotarus®, malá 1 224-0130
Kazeta KFM rotarus®, stredná 1 224-0131
Platňa adaptéra rotarus®, do hlavice čerpadla MASTERFLEX 1 224-0132
Platňa adaptéra rotarus®, do hlavice čerpadiel ISMATEC 1 224-0133
Analógový ovládací kábel rotarus®, 5-pólový, dĺžka 2 m 1 HIRS9531148
Dátový napájací kábel rotarus®, 0,5 m 1 HIRS9531141
Dátový napájací kábel rotarus®, 2 m 1 HIRS9531142
Dátový napájací kábel rotarus®, 5 m 1 HIRS9531143
Dátový napájací kábel rotarus® 10 m 1 HIRS9531144
Kábel RS232 rotarus®, dĺžka 2 m 1 HIRS9531145
Kábel USB rotarus®, dĺžka 2 m 1 HIRS9531146
Napájací kábel rotarus®, 24 V, dĺžka 2 m 1 HIRS9531149
Prevádzkový káblový spínač rotarus®, 3-pólový, dĺžka 2 m 1 HIRS9531147
Skrutkovacia súprava kaskádových 2 jednokanálových hlavíc čerpadiel 1 HIRS9531222
Hlavica čerpadla, rotarus® PK 10-16, 1 kanál, na skúmavky s vnútorným priemerom 1,6 – 11,1 mm 1 224-0134
Hlavica čerpadla, rotarus® PK 10-24, 1 kanál, na skúmavky s vnútorným priemerom 4,8 – 9,5 mm 1 224-0135
Hlavica čerpadla, rotarus® MKF 4-8, 4 kanály, na skúmavky so zátkami 1 224-0121
Hlavica čerpadla, rotarus® MKF 8-4, 8 kanálov, na skúmavky so zátkami 1 224-0122
Hlavica čerpadla, rotarus® MKF 12-8, 12 kanálov, na skúmavky so zátkami 1 224-0123
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo