Tlačiť
Hľadali ste: Kamery
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tyto kamery nabízí vysoké rozlišení pro každodenní práci s mikroskopem.
Katalógové číslo: (630-3271)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Wi-Fi camera with good resolution (up to 5 MP), CMOS sensor and Wi-Fi connection, recommended for basic/general applications in education and home use...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vysokorychlostní kamery s vynikající reprodukcí barev pro běžné aplikace.
Katalógové číslo: (630-1120)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Analogová kamera, kterou lze připojit k video projektorům, externím monitorům nebo počítači pomocí volitelné sady USB.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (630-2992)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This high resolution C-mount camera is equipped with a 20 MP colour CMOS 1" sensor. The large sensor and cooling system make it ideal for low light ap...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (630-2958)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Kamera s vysokým výkonem a pokročilým softwarem pro různé metody pozorování.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (630-2957)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VisiCam B5 je C-mount a okulárová mikroskopická kamera.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (611-2257)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tato USB kamera se hodí do tubusu okuláru biologických binokulárních a monokulárních mikroskopů. To umožňuje uživatelům digitalizovat snímky, i když m...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (630-2678)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tento tablet s operačním systémem Windows® a velkým dotykovým LCD displejem s integrovaným fotoaparátem s rozlišením 5,1 MP nabízí nové možnosti v dig...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (630-2661)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tento systém se skládá z tabletu a bezdrátové 5 MP kamery. Může být připojen ke všem mikroskopům s adaptérem C-mount.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: TESTO
Opis: The testo 883 thermal imager provides outstanding image quality, automatic allocation/archiving of thermal images to the measurement object and profes...
Katalógové číslo: (TEST0560.8651)
Dodávateľ: TESTO
Opis: The testo 865s thermal imager offers professional technology and concentrates on functions which are needed in a contractor's daily work. The user-fri...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (TEST0560.8725)
Dodávateľ: TESTO
Opis: The testo 872s thermal imager is ideally suited for professional industrial and building thermography at the same time it ensures your work is both qu...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LEICA MICROSYSTEMS
Opis: Leica (brightfield) colour cameras provide outstanding colour fidelity due to state-of-the-art colour interpolation algorithms performed in the camera...
Katalógové číslo: (TEST0560.8684)
Dodávateľ: TESTO
Opis: The testo 868s thermal imager, which makes work quicker and easier without foregoing professional thermal imaging technology. Generates error-free and...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LEICA MICROSYSTEMS
Opis: With Flexacam microscope cameras, you can see the fine sample details you need to see with precise colors and high resolution.
New Product
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom