Tlačiť
Cable for padlocks, Cobra
Dodávateľ: Brady
238-0032EA 157.28 EUR
238-0032
Cable for padlocks, Cobra
Zámky bezpečnostní
Flexible cable with protective coating for use with a padlock.
Material: Steel wire, PVC coated
Diameter: 8 mm
Length: 200 cm