  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
chlorethansaeure-ethoxymethyl-2-ethyl-6-methylphenyl-amid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (EHERC10018000)
Dodávateľ:  EHRENSTORFER GMBH
Popis:   Acetochlor
UOM:  1 * 0,1 g