  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "ethansaeureanhydrid-d6"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (ACRO174670050)
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   Acetic anhydride-[D6] (98,5% D)
UOM:  1 * 5 ml