  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
1-phenylsulfonyl-5-indolboronsaeure
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (MOLEM27606540)
Dodávateľ:  Molekula
Popis:   1-(Phenylsulphonyl)-5-indoleboronic acid
UOM:  1 * 1 g