Tlačiť
1-Dodecylboronic acid pinacol ester ≥98%
H31186.03EA 68.43 EUR
H31186.03 H31186.06
1-Dodecylboronic acid pinacol ester ≥98%
1-Dodecylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₈H₃₇BO₂
Mw: 296,31 g/mol
Teplota varu: 123 °C (0,2 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12546195
Číslo CAS: 177035-82-4