Tlačiť
Acetochlor, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
33379-100MGEA 120.27 EUR
33379-100MG
Acetochlor, Supelco®
Acetochlor
Vzorec: C₁₄H₂₀ClNO₂
Číslo MDL: MFCD00143534
Číslo CAS: 34256-82-1
EINECS: 251-899-3