Tlačiť
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H52883.03EA 523.42 EUR
H52883.03 H52883.MD
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄BNO₄
Mw: 223,04 g/mol
Teplota tavenia: 52…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363743
Číslo CAS: 871329-54-3