Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
H51713.03EA 323.01 EUR
H51713.03
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₅BBrF₃O₂
Mw: 350,97 g/mol
Teplota tavenia: 50…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12405333
Číslo CAS: 479411-92-2