Tlačiť
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H53179.03EA 358.03 EUR
H53179.03
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
Mw: 170,40 g/mol
Teplota tavenia: 235…238 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027241
Číslo CAS: 913836-14-3