Tlačiť
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H52989.03EA 376.18 EUR
H52989.03 H52989.MD
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BF₃O₃
Mw: 233,98 g/mol
Teplota tavenia: 173…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08056361
Číslo CAS: 871332-96-6