Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H27062.03EA 167.98 EUR
H27062.03 H27062.06
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
Mw: 219,95 g/mol
Teplota tavenia: 168…172 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03095346
Číslo CAS: 313546-16-6