Tlačiť
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H52660.MDEA 93.69 EUR
H52660.MD H52660.03
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
Mw: 219,95 g/mol
Teplota tavenia: 198…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07363790
Číslo CAS: 149507-36-8