Tlačiť
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
EDQMT1810000EA 242.82 EUR
EDQMT1810000
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Mw: 157,21 g/mol
Číslo MDL: MFCD00001466
Číslo CAS: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2