Tlačiť
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL857653-10GEA 0 EUR
SIAL857653-10G SIAL857653-250G SIAL857653-50G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Mw: 157,21 g/mol
Číslo MDL: MFCD00001466
Číslo CAS: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2