Tlačiť
Tetramethytetraselenafulvalene 97%
Nebezpečí
ACRO346502500EA 341.2 EUR
ACRO346502500 ACRO346500500
Tetramethytetraselenafulvalene 97%
Tetramethytetraselenafulvalene
Vzorec: C₁₀H₁₂Se₂
Teplota tavenia: 265…270 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011507
Číslo CAS: 55259-49-9
OSN: 3283
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red to violet Crystalline powder
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
NMR (1H-NMR) ≥96.0 %