Tlačiť
Tetrathiafulvalene 99+%
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO179410010EA 266.96 EUR
ACRO179410010 ACRO179412500
Tetrathiafulvalene 99+%
Tetrathiafulvalene
Vzorec: C₆H₄S₄
Mw: 204,356 g/mol
Teplota tavenia: 117…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005492
Číslo CAS: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
GC ≥99.0 %