Tlačiť
Tetrathiafulvalene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL183180-1GEA 544.16 EUR
SIAL183180-1G SIAL183180-250MG
Tetrathiafulvalene, Sigma-Aldrich®
Tetrathiafulvalene
Vzorec: C₆H₄S₄
Mw: 204,356 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005492
Číslo CAS: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7