Tlačiť
Furfuryl disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW314609-250G-KEA 419.68 EUR
SIALW314609-250G-K SIALW314609-100G-K SIALW314609-1KG-K
Furfuryl disulphide, Sigma-Aldrich®
Furfuryl disulphide
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂S₂
Mw: 226,3152 g/mol
Číslo MDL: MFCD00010082
Číslo CAS: 4437-20-1
EINECS: 224-649-6