Tlačiť
2-Amino-3-formylchromone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL402028-1GEA 60.86 EUR
SIAL402028-1G
2-Amino-3-formylchromone, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-formylchromone
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Mw: 189,1675 g/mol
Číslo MDL: MFCD00191735
Číslo CAS: 61424-76-8