Tlačiť
Furan-2,3-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL720658-5GEA 328.47 EUR
SIAL720658-5G
Furan-2,3-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Furan-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄O₅
Mw: 156,0930 g/mol
Číslo MDL: MFCD01860231
Číslo CAS: 4282-24-0