Dibenzyl phosphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
L08813.14EA
324.92
EUR
L08813.14
L08813.03
L08813.06
Dibenzyl phosphate ≥98%
Dibenzyl phosphate
Vzorec:
C₁₄H₁₅O₄P Mw: 278,24 g/mol Teplota tavenia: 78…81 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00004775 Číslo CAS: 1623-08-1 EINECS: 216-602-3 |