Tlačiť
4-Indoleboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H53037.MDEA 133.28 EUR
H53037.MD H53037.03
4-Indoleboronic acid 95%
4-Indoleboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
Mw: 160,97 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03095175
Číslo CAS: 220465-43-0