Tlačiť
5-Indoleboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H27008.03EA 112.78 EUR
H27008.03
5-Indoleboronic acid 95%
5-Indoleboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
Mw: 160,97 g/mol
Teplota tavenia: 170…175 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01319013
Číslo CAS: 144104-59-6