Tlačiť
6-Indoleboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H53313.MDEA 126.18 EUR
H53313.MD H53313.03
6-Indoleboronic acid ≥98%
6-Indoleboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
Mw: 160,97 g/mol
Teplota tavenia: 177…181 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03095176
Číslo CAS: 147621-18-9