Tlačiť
6-Indoleboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL666459-1GEA 115.14 EUR
SIAL666459-1G SIAL666459-5G
6-Indoleboronic acid, Sigma-Aldrich®
6-Indoleboronic acid
Vzorec: C₈H₈BNO₂
Mw: 160,97 g/mol
Číslo MDL: MFCD03095176
Číslo CAS: 147621-18-9