Tlačiť
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
MAYBCC03112DA MAYBCC03112CB
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂BNO₄S
Mw: 301,1300 g/mol
Číslo MDL: MFCD02681892
Číslo CAS: 129271-98-3