Tlačiť
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL563870-1GEA 221.3 EUR
SIAL563870-1G
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid, Sigma-Aldrich®
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂BNO₄S
Mw: 301,1300 g/mol
Číslo MDL: MFCD02681892
Číslo CAS: 129271-98-3