Tlačiť
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
MAYBBTB06439.50 MAYBBTB06439.10 MAYBBTB06439.1
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃HBr₃N₂
Mw: 304,78 g/mol
Číslo MDL: MFCD00040248
Číslo CAS: 17635-44-8