Tlačiť
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL722340-1GEA 119.34 EUR
SIAL722340-1G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Mw: 140,1400 g/mol
Číslo MDL: MFCD00159636
Číslo CAS: 5744-56-9