Tlačiť
Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A13390.06EA 75.87 EUR
A13390.06
Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Thiodiglycolic anhydride
Vzorec: C₄H₄O₃S
Mw: 132,13 g/mol
Teplota tavenia: 95…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051689
Číslo CAS: 3261-87-8
EINECS: 000-000-0