Tlačiť
1,4-Thioxane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL131970-25GEA 157.33 EUR
SIAL131970-25G
1,4-Thioxane, Sigma-Aldrich®
1,4-Thioxane
Vzorec: C₄H₈OS
Mw: 104,17 g/mol
Číslo MDL: MFCD00006573
Číslo CAS: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6