Tlačiť
2,2'-Dibenzothiazole disulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD218154-100GEA 60.86 EUR
SIALD218154-100G
2,2'-Dibenzothiazole disulphide, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dibenzothiazole disulphide
Vzorec: C₁₄H₈N₂S₄
Mw: 332,4867 g/mol
Číslo MDL: MFCD00022874
Číslo CAS: 120-78-5
EINECS: 204-424-9